Principaux documents
PX1980
Supelco
Pumice Stone
size <400 mesh
Synonyme(s) :
Pumice Stone, Pumice
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11111610
Qualité
for elemental analysis
Niveau de qualité
Forme
powder
Taille
<400 mesh
pH
7.5- 8.0
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
Clé InChI
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
< 400 Mesh
Application
<400 Mesh
Remarque sur l'analyse
Description: Fine gray powder
Mesh size (<140): 75% min
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable