PX0995
o-Phosphoric Acid
85% W/W, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Acide orthophosphorique
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acide phosphorique, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Forme
liquid
Concentration
85% phosphoric acid
Impuretés
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Insoluble matter
≤0.001% Volatile acids (as acetic acid)
≤0.002% Antimony (Sb)
≤0.002% Calcium (Ca)
≤0.002% Magnesium (Mg)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.005% Potassium (K)
≤0.025% Sodium (Na)
≤0.5 ppm Manganese (Mn)
≤1 ppm Arsenic (As)
≤3 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
Couleur
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Click here for printer friendly instructions for adapting a hand pump to the 20L HDPE drum.
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Arsenic (As): 1ppm max
Assay: 85.0% min
Calcium (Ca): 0.002% max
Chloride (Cl): 3ppm max
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.001% max
Iron (Fe): 0.003% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Manganese (Mn): 0.5ppm max
Nitrate (NO3): 5ppm max
Potassium (K): 0.005% max
Reducing substances: To pass test
Sodium (Na): 0.025% max
Sulfate (SO4): 0.003% max
Volatile acids (as acetic acid): 0.001% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash