Principaux documents
PD20047S0
Millipore
Boîte de Pétri avec tampon absorbant
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (150 units), For microbial analysis using 2 ml liquid medium
Synonyme(s) :
Boîte de Pétri avec tampon absorbant pour analyses microbiologiques par filtration sur membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41122101
eCl@ss :
32030209
Nomenclature NACRES :
NB.14
Matériaux
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
Petri-Pad
Conditionnement
pkg of (150 units)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Couleur
clear
Entrée
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
Application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water)
Compatibilité
Membrane filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les boîtes de Pétri (47 mm) avec tampon absorbant Petri-Pad sont des unités en plastique à usage unique jetables qui servent à cultiver des micro-organismes capturés par filtration sur membrane. Ce produit s'utilise avec notre gamme de milieux liquides en ampoules de 2 ml, pour la détection et le dénombrement des levures et moisissures, des germes totaux ou de micro-organismes spécifiques comme E. coli. Les boîtes de Pétri sont conditionnées en sachets de 25 boîtes, et la capacité d'absorption du Petri-Pad est de 1,8 à 2,2 ml.
Application
Les boîtes de Pétri avec tampon absorbant sont parfaites pour cultiver des micro-organismes obtenus après filtration sur membrane. Elles peuvent contribuer aux tests de biocharge des boissons et de l'eau et aux analyses microbiologiques classiques.
Caractéristiques et avantages
  • Bords droits pour une ouverture d'une seule main
  • Facilement empilables
  • Couvercles bien ajustés afin d'éviter la déshydratation des milieux
Informations légales
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany