Principaux documents
PA12/111
Millipore
Vanne NovAseptic®, actionneur pneumatique en plastique, normalement fermée, NC
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
eCl@ss :
37051001
Matériaux
POM-C indicator
cover (Stainless Steel EN 1.4305/ASTM 303 and Plastic POM C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovAseptic®
Paramètres
pressure range at -1--6 bar
temp. range at 0-70 °C
Poids
0.3 kg (0.66 lb)
Application
Le corps de vanne et la membrane appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression nominale différentes. C'est le composant le plus faible du produit assemblé qui définit les limites de température et/ou de pression nominale maximales.
Autres remarques
Actionneur, pneumatique
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany