Principaux documents
NA38/22
Millipore
Diaphragme pour vanne NOVASEPTIC®
EPDM rubber
About This Item
Code UNSPSC :
31411800
Matériaux
EPDM rubber
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer)
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic (Surface)
Paramètres
-30-140 °C temp. range (Short term use)
-6-(-1) bar pressure range
Poids
0.1 kg (0.220 lb)
Application
Le corps de vanne et le diaphragme appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression différentes du fait de leur conception. Le composant le plus faible du produit assemblé définit les limites de température et/ou de pression maximales liées à la conception.
Conditionnement
Le diaphragme est emballé dans une boîte fermée.
Autres remarques
Tous les diaphragmes sont fabriqués avec des matériaux conformes aux réglementations de la FDA américaine, paragraphe 177.2600, et sont fournis avec une déclaration. Le diaphragme répond aux tests biologiques USP pour les plastiques de classe VI.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany