Principaux documents
MIXJ1000L102LA
Millipore
Mobius® 1000L Mixer Carrier
jacketed with load cells and ASME coded
Synonyme(s) :
Mobius® 1000L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Matériaux
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-40 °C temperature
Hauteur
177.1 cm (69.7 in.)
Largeur
136.8 cm (53.9 in.)
Profondeur
124.5 cm (49 in.)
Poids
544 kg (1200 lb)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec