Principaux documents
MIX0500L103-M
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 208 V
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Entrée CA/CC
208 V AC (3 phase)
208 V, 50 - 60 Hz
Niveau de qualité
400
EQ1
Matériaux
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Paramètres
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Hauteur
54.3 cm (21.4 in.)
Largeur
61 cm (24 in.)
L du câble
250 cm (98.4 in.)
depth
21 cm (8.3 in.)
Poids
23 kg (51 lb)
Raccords
connector (separate types for each country)
Compatibilité
for use with MOBIUS® MIX500
Caractéristiques
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany