Key Documents
MERSSTX01
Millipore
Électrodes de rechange, 1 paire
Synonyme(s) :
Electrode Set, Replacement Electrodes
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le voltmètre-ohmmètre Millicell® ERS-2 (Electrical Resistance System) mesure de façon fiable le potentiel des membranes et la résistance des cellules épithéliales en culture. Il assure une mesure qualitative de l'état des monocouches cellulaires et une mesure quantitative de la confluence des cellules. Un granulé d'argent/chlorure d'argent (Ag/AgCl) situé à l'extrémité de chaque électrode mesure la tension. La faible taille des électrodes vous permet de mesurer facilement la tension transépithéliale et la résistance des cellules cultivées sur des membranes microporeuses. Les accessoires incluent un jeu d'électrodes (fixes) de remplacement, un jeu d'électrodes ajustables et un jeu d'électrodes spécialisées destiné aux plaques avec inserts de culture cellulaire Millicell-96.
Caractéristiques et avantages :
- Instrument portable adapté aux hottes à flux laminaire
- Les mesures ne compromettent pas la stérilité et n'endommagent pas les cellules présentes sur la membrane
- Produit largement cité et recommandé dans les protocoles de culture de cellules épithéliales
Applications :
- Mesure de la résistance électrique trans-épithéliale (TEER), évaluation de l'état de monocouches cellulaires, mesure quantitative de la confluence
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany