MABX4028
Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 28
clone 28, from mouse
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
28, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... FABP1(2168)
Description générale
Spécificité
Application
Signaling
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable