MABF320
Anti-CD45 (mouse) Antibody, FITC, clone 30-F11
clone 30-F11, from rat, FITC conjugate
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD45
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
30-F11, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRC(5788)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected human CD45 in Immunohistochemistry. (Simon DI, et al. 2000; Cornet A, et al. 2001)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected human CD45 in Immunoprecipitation. (Ledbetter JA, et al. 1979)
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD45 in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2