MABF2795
Anti-IL-9 Antibody, clone MH9A4
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MH9A4, monoclonal
Poids mol.
observed mol wt ~57 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2b
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... IL9(3578)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by ELISA with recombinant human IL-9.
ELISA Analysis:: Various dilution of this antibody detected recombinant human Interleukin-9 (IL-9).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected IL-9 in Flow Cytometry applications (Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
ELISA Analysis: A representative lot detected IL-9 in ELISA applications (Jenmalm, M.C., et al. (2001). Clin Exp Allergy.;31(10):1528-35; Faulkner, H., et al. (2002). J Infect Dis.;185(5):665-72; Bottcher, M.F., et al. (2003). Pediatr Allergy Immunol.;14(5):345-50; Holz, L.E., et al. (2005). J Inflamm (Lond).;2:3; Chang, H.C., et al. (2010). Nat Immunol.;11(6):527-34; Stephens, G.L., et al. (2011). Eur J Immunol.;41(4):952-62; Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable