MABF1513
Anti-IL-12/IL-23 p40 (mouse), PE, clone C17.8 Antibody
clone C17.8, from rat, PE
Synonyme(s) :
Interleukin-12 subunit beta (IL-12B), Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit (CLMF p40), IL-12 subunit p40, IL-12/IL-23 p40
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C17.8, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il12B(16160)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected IL-12/IL-23 p40 in mouse macrophages.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable