Principaux documents
MABF1078
Sigma-Aldrich
Témoin négatif IgG1 de rat, clone d'anticorps HRPN
clone HRPN, from rat, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Immunoglobulin G1, IgG1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.42
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Clone
HRPN, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline HRPN est utile comme témoin apparié à l'isotype. L'immunoglobuline HRPN a une spécificité de liaison inconnue et est utilisée comme contrôle isotypique pour les anticorps IgG1 de rat.
Immunogène
Les informations relatives à l'immunogène pour cet anticorps sont des informations confidentielles.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de ce témoin négatif IgG1 monoclonal de rat, clone HRPN, réf. MABF1078, a été validée en cytométrie en flux.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Forme physique
Anticorps monoclonal de rat purifié contenant du NaH2PO4 10 mM, du NaCl 150 mM et du NaN3 0,09 %, pH 7,2. Cet anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité.
Chromatographie d'affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque  Il est recommandé de conserver ce produit sous forme non diluée entre 2 et 8 °C en évitant toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable