MABE2036
Anti-PADI2/PAD2 Antibody, clone DN2
Synonyme(s) :
PAD2, Peptidylarginine deiminase 2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DN2, monoclonal
Poids mol.
observed mol wt ~80 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rabbit
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... PADI2(100357368)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Immunohistochemistry applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Western Blotting applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22; Bawadekar, M., et al. (2017). J Autoimmun. 80:39-47).
ELISA Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in ELISA applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods.;405:15-22; Damgaard, D., et al. (2016). Rheumatology (Oxford). 55(5):918-27).
Multiplexing: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Multiplexing applications (Vejlstrup, A., et al. (2019). J Inflamm Res. 29:12:137-144).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable