Principaux documents
MABC1613
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MUC1, clone HMFG2
clone HMFG2, from mouse
Synonyme(s) :
Mucin-1, Breast carcinoma-associated antigen DF3, Cancer antigen 15-3, CA 15-3, Carcinoma-associated mucin, Episialin, H23AG, Krebs von den Lungen-6, KL-6, PEMT, Peanut-reactive urinary mucin, PUM, Polymorphic epithelial mucin, PEM, Tumor-associated epit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HMFG2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1λ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUC1(4582)
Description générale
La mucine 1 (UniProt : P15941 ; MUC-1, Breast carcinoma-associated antigen DF3, Cancer antigen 15-3, CA 15-3, Carcinoma-associated mucin, Episialin, H23AG, Krebs von den Lungen-6, KL-6, PEMT, Peanut-reactive urinary mucin, PUM, Polymorphic epithelial mucin, PEM, Tumor-associated epithelial membrane antigen, EMA, Tumor-associated mucin, CD227) est codée par le gène MUC1, également appelé PUM (Gene ID : 4582) chez l'être humain. La sous-unité alpha de la protéine MUC-1 possède des propriétés d'adhésion cellulaire et constitue une couche protectrice qui préserve les cellules épithéliales des bactéries et des enzymes. Elle peut jouer le rôle de protéine d'adhésion ou d'anti-adhésion cellulaire. Elle forme un complexe hétérodimère non covalent serré, avec la sous-unité bêta libérée par protéolyse. La sous-unité bêta contient un domaine C-terminal qui intervient dans la signalisation cellulaire via des phosphorylations et des interactions protéine-protéine. Elle module la signalisation des voies ERK, SRC et NF-kappa-B. Dans les lymphocytes T activés, elle agit directement ou indirectement sur la voie Ras/MAPK. La protéine MUC-1 joue également un rôle dans la transcription et dans la progression tumorale, par la régulation de Tp53. La protéine MUC-1 est exprimée dans les cellules épithéliales, le sein, l'utérus et les lymphocytes T activés et non activés. Il est établi qu'elle est surexprimée dans les tumeurs épithéliales, comme le cancer du sein ou de l'ovaire. On la retrouve exclusivement au niveau du domaine apical de la membrane plasmique des cellules épithéliales hautement polarisées. Après son endocytose, elle est internalisée puis recyclée vers la membrane cellulaire. La protéine MUC-1 est fortement glycosylée (sucres liés par des liaisons N et O-osidiques et acide sialique) et elle est O-glycosylée à divers degrés (de la monoglycosylation à la pentaglycosylation) au niveau des résidus sérine et thréonine de chaque répétition en tandem. Sa densité moyenne varie d'environ 50 % dans le lait humain à plus de 90 % dans les cellules de cancer du sein T47D. Son interaction avec le domaine 1 de la molécule ICAM1, via sa région répétée en tandem, est impliquée dans la migration cellulaire et la formation de métastases. La protéine MUC1 est utilisée comme marqueur sérologique clinique du cancer du sein pour le suivi de la réponse aux traitements et la détection des récidives. Un taux faible qui n'évolue pas au cours du temps peut indiquer une bonne réponse au traitement.
Spécificité
Le clone HMFG2 colore les tissus de cancer mammaire humains. Il peut réagir avec le peptide non glycosylé ainsi qu'avec plusieurs glycoformes de la protéine MUC1.
Immunogène
Extrait de globules de matière grasse de lait délipidée, suivi 3 semaines plus tard de cellules épithéliales cultivées en lait (pendant 2 semaines).
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine MUC1 dans des tissus pancréatiques et pulmonaires humains.
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la protéine MUC1 dans des applications de western blotting [Kaur, S. et al. (2014). PLoS One. 9(3):E92742 ; Schroeder, J. A. et al. (2001). J Biol Chem. 276(16):13057-13064].
Essais fonctionnels : Un lot représentatif a permis de détecter la protéine MUC1 dans des applications "Affecte la fonction" [Schettini, J. et al. (2012). Cancer Immunol Immunother. 61(11):2055-2065].
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis de détecter la protéine MUC1 dans des applications d'immunoprécipitation [Schroeder, J. A. et al. (2001). J Biol Chem. 276(16):13057-13064].
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter la protéine MUC1 dans des applications d'immunohistochimie [Sakurai, J. et al. (2007). Eur J Histochem. 51(2):95-102].
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Détectez la mucine 1 avec cet anticorps monoclonal de souris anti-MUC1, clone HMFG2 (réf. MABC1613), testée pour une utilisation en immunohistochimie, en immunohistochimie sur coupes en paraffine, en immunoprécipitation, dans des essais fonctionnels et en western blotting.
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur des tissus de cancer mammaire humains
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine MUC1 dans des tissus de cancer mammaire humains.
Description de la cible
Poids théorique : 122,10 kDa.
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1