MABC1216
Anti-ARHGAP36 Antibody, clone 12D10.1
clone 12D10.1, from mouse
Synonyme(s) :
Rho GTPase-activating protein 36
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12D10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARHGAP36(158763)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human ARHGAP36 C-terminal fragment.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable