MAB447
Anti-ER-alpha Antibody, clone AER314
ascites fluid, clone AER314, Chemicon®
Synonyme(s) :
ER, ER1, Estradiol Receptor, ER-alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AER314, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, rabbit, bovine, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Spécificité
AFFINITY:
0.8 nM
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation (human)
Immunohistochemistry (mouse): faint staining
Immunohistochemistry (human): reactive on paraffin embedded sections after microwaving. *Some cytoplasmic staining may be seen.
Final working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable