MAB3775
Anti-Cdc20 Antibody, clone AR12
clone AR12, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Cell Division Cycle Protein 20 Homolog, p55cdc
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AR12, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDC20(991)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable