Principaux documents
MAB1926-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-fibronectine, anticorps domaine de liaison cellulaire, clone P1H11
clone P1H11, from mouse
Synonyme(s) :
FN, Cold-insoluble globulin, CIG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P1H11, monoclonal
Espèces réactives
human, porcine, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Description générale
La fibronectine (UniProt : P02751 ; également appelée FN, globuline insoluble au froid, CIG) est codée par le gène FN1 (également dénommé FN) (identifiant du gène : 2335) chez l'être humain. La fibronectine intervient dans divers processus biologiques, notamment l'adhérence et la motilité cellulaires, l'opsonisation, la cicatrisation des plaies et le maintien de la forme des cellules. Elle est indispensable à la minéralisation des ostéoblastes et participe à la régulation du dépôt de collagène de type I par les ostéoblastes. La fibronectine se présente généralement sous forme d'homodimère de sous-unités d'environ 250 kDa reliées à la région C-terminale par deux ponts disulfures. Chaque monomère comprend trois unités répétitives, les répétitions de type I, II et III, qui contiennent environ 40, 60 et 90 acides aminés, respectivement. La fibronectine plasmatique (forme dimérique soluble) est sécrétée par les hépatocytes, et la fibronectine cellulaire (forme dimérique ou multimérique réticulée) est produite par les fibroblastes, les cellules épithéliales et d'autres types cellulaires. La fibronectine cellulaire est déposée sous forme de fibrilles sur la matrice extracellulaire. La fibronectine est reconnue par les intégrines alpha5beta1 et alphaVbeta3. Le motif de séquence primaire de la fibronectine pour la liaison aux intégrines est un tripeptide : Arg-Gly-Asp (RGD). Il est établi que des mutations du gène FN provoquent une glomérulopathie caractérisée par une protéinurie, une hématurie microscopique et une hypertension, pouvant aboutir à une insuffisance rénale terminale.
Spécificité
Le clone P1H11 permet de détecter la fibronectine chez l'être humain.
Immunogène
Fibronectine de plasma humain.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter la fibronectine dans des tissus de rein et de cervelet humains.
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la fibronectine dans des applications de western blotting [Zhang, H. et al. (2010). Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 299(1):F91-8].
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter la fibronectine dans des applications d'immunocytochimie [Mardilovich, A., et al. (2006). Langmuir. 22(7):3259-64].
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter la fibronectine dans des applications d'immunocytochimie [Hofanson, D.M., et al. (2010). Biomaterials. 31(26):6730-7].
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter la fibronectine dans des applications d'immunocytochimie [Waterman, R.S., et al. (2010). PLoS One. 5(4):e10088).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la fibronectine dans des applications d'immunohistochimie [Carlos, C.P., et al. (2014). PLoS One. 9(7):e103660).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la fibronectine dans des applications de western blotting [Zhang, H. et al. (2008). Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 295(4):F1071-81].
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Le domaine de liaison cellulaire anti-fibronectine, clone P1H11, réf. MAB1926-I, est un anticorps monoclonal de souris qui permet de détecter la fibronectine humaine et dont l'utilisation a été testée en immunocytochimie, immunohistochimie sur coupes en paraffine et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu thymique humain.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la fibronectine dans 10 µg de lysat de tissu thymique humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 270 kDa ; poids théorique (calculé) : 262,62 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shirley Genah et al.
Biomedicines, 9(3) (2021-04-04)
The fine control of inflammation following injury avoids fibrotic scars or impaired wounds. Due to side effects by anti-inflammatory drugs, the research is continuously active to define alternative therapies. Among them, physical countermeasures such as photobiomodulation therapy (PBMT) are considered