MAB1615SP
Anti-Neurofilament 70 kDa, clone DA2 (mouse monoclonal)
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable