MAB1501-AF647
Anti-Actin Antibody, clone C4, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone C4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1, Actin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C4, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA1(58)
Description générale
Spécificité
Application
The unconjugated version of this antibody (Cat. No. MAB1501) has been demonstrated to perform in WB, ELISA, ICC, IF, IHC, IH(P).
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Actin in HeLa cells.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable