MAB131871
Anti-KLH Antibody, clone 3B1
clone 3B1, from mouse
Synonyme(s) :
Keyhole Limpet Hemocyanin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B1, monoclonal
Espèces réactives
keyhole limpet, mollusk
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Keyhole Limpet Hemocyanin.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable