Principaux documents
KZZZA04TH3
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Matériaux
polyester support
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 4
Caractéristiques
hydrophilic
Longueur
7.7 in.
Largeur
3.3 in.
Surface de filtration
0 m2
Matrice
No Media
Raccords
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Informations légales
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany