IT5SP0018
Transport Kit - Hard-shell-type carrying case
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
36 in.
914 mm
Largeur
24 in.
Profondeur
24 in.
Poids
128 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany