Principaux documents
IFX-PVER-K20
Millipore
Kit de vérification xMAP INTELLIFLEX, 20 utilisations, réservé à la recherche
Synonyme(s) :
Kit de dosage multiplex
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
Nomenclature NACRES :
NC.54
Conditionnement
kit of 1
Compatibilité
for use with INTELLIFLEX RUO System and INTELLIFLEX-DRSE
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Pour l'importation des valeurs cibles issues des kits d'étalonnage et de vérification des performances xMAP® INTELLIFLEX
Application
Multiplexage
Composants
  • Microsphères de contrôle de classification Luminex
  • Microsphères de contrôle de classification MagPlex
  • Microsphères de contrôle de rapporteur Luminex
  • Microsphères fluidiques 1 xMAP
  • Microsphères fluidiques 2 xMAP
  • CD de vérification des performances
  • Barrettes à 28 puits
Informations légales
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.