Principaux documents
H1WS1G1HNC
Carter cylindrique Série 4000, pour 1 cartouche
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
Matériaux
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
L totale
411.5 mm ± 3 (16.201 in. ± 0.118)
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25.4 cm)
connections O.D. × I.D. × H
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain connection
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Taille de la ferrule
4 in.
Description générale
Carter cylindrique en ligne Série 4000 pour 1 cartouche 10", code 7
Cylindrique, en ligne, pour 1 cartouche
Conditionnement
Taille du matériel : 1
Informations légales
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany