Principaux documents
GVWP07625
Millipore
Filtre membrane Durapore®, 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
white PVDF filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 filter
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Diam. du filtre
76 μm × 125 μm
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Température de stockage
room temp
Application
Filtration stérilisante de solutions biologiques
Autres remarques
Conseils d'utilisation
  • rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration générale en laboratoire
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 µm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany