Principaux documents
FR180380065
Sigma-Aldrich
K1-030 Blue COOH PS 10%
About This Item
Code UNSPSC :
13102026
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable