EX0285
Ethanol (denatured)
anhydrous
Synonyme(s) :
Alcohol, Denatured
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ethyl Alcohol, anhydrous, denatured
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
ethanol, 92-94%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3-5%
Impuretés
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.5% Water (H2O)
Couleur
APHA: ≤20
Température de transition
flash point 11 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C