Principaux documents
D01072S01
Millipore
Cartouche de filtration Clarigard®
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
Clarigard Cartridge Filter 20 in. 1.0 μm Code 7 Silicone
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Clarigard®
Clarigard®
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤20 mg
Dimension de pores
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 126 °C pendant 30 min.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après un trempage de 24 h dans de l'eau
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 6 l.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : 99,99 % de rétention
  • Mode d'action : filtration (nominale)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter au manuel d'utilisation des cartouches POLYGARD® et CLARIGARD®.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany