Principaux documents
CX0397
Supelco
Carbon Disulfide
low benzene OmniSolv®
Synonyme(s) :
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191602
Numéro de classement CE :
200-843-6
Qualité:
for use as solvent
Essai:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Application(s):
general analytical
pb:
46.5 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
398 hPa ( 20 °C)
Qualité
for use as solvent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
398 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.03% Water (H2O)
≤200 ppb Benzene (CH6)
Résidus d'évap.
≤3 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pb
46.5 °C/1013 hPa
Pf
-111.6 °C
Température de transition
flash point -30 °C
Solubilité
2.1 g/L
Densité
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
Absorption UV
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
general analytical
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C(=S)=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Application
CX0397-6 is packaged in poly coated glass bottles
low benzene OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minBenzene (C6H6)200ppb maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue3ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 382 nm1.00AU maxUV Abs. at 388 nm0.50AU maxUV Abs. at 403 nm0.10AU maxUV Abs. at 410 nm0.05AU maxUV Abs. at 500 nm0.01AU maxUV Cut-off382nm maxWater (H2O)0.03% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup