CW0673S03
Cartouche Milligard® 0,5 µm de dimension de pores nominale
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonyme(s) :
Milligard Cartridge Filter 30 in. Code 7 0.5 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Milligard®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Milligard®
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
7.1 cm (2.8 in.)
Surface de filtration
2.4 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤150 mg/cartridge
Matrice
Milligard®
Dimension de pores
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Mode d'emploi : voir les sections "Installation" et "Mouillage" du mode d'emploi du dispositif OptiScale®-25 et la section "Introduction" du dossier technique sur les esters de cellulose
- Stockage : se reporter au dossier technique sur les esters de cellulose
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Caractéristiques
Notes préparatoires
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 121 °C pendant 30 min.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2