Key Documents
CHVE73TS240-P
Cartouche Millipore Express® SHRP
About This Item
Matériaux
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Millipore Express®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Taille du cœur
, polysulfone
Surface de filtration
1.44 m2
Matrice
Millipore Express® SHR ((w/Prefilter))
pore size
0.5/0.1 μm
Code de la cartouche
Code 7
Informations légales
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany