Principaux documents
CDRC030HG
Milli-Q
Cartouche d'osmose inverse
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 30 L/hr, For use with Elix® and RiOs water purification systems
Synonyme(s) :
Cartouche d'osmose inverse, 30 l/h
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Elix®
for use with RiOs
Description générale
La membrane d'osmose inverse (OI) élimine 95 à 99 % des contaminants, y compris les ions, les particules, les bactéries et les molécules organiques. À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Elix® et RiOs.
Application
L'eau osmosée produite par les systèmes RiOs et Elix® est utilisée dans les laboratoires, essentiellement pour des applications telles que le rinçage, l'arrivée d'eau des machines à laver et des autoclaves, ou l'alimentation des systèmes de purification d'eau pure et ultra pure.
Caractéristiques et avantages
Consommable d'origine pour le remplacement de la cartouche d'osmose inverse (référence CDRC030HG).
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany