Principaux documents
CCYTMG-90K-PX13
Millipore
Panel Cytokines/chimiokines canines MILLIPLEX® avec billes magnétiques - 13 Plex prémixés - Essai multiplex d'immunologie
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
canine interleukin immunoassay panel, luminex canine cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex canine pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore canine inflammation multiplex kit
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Espèces réactives
canine
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-109%
sensitivity: 13.6 pg/mL
(IFN-γ)
sensitivity: 21.0 pg/mL
(MCP-1)
sensitivity: 21.7 pg/mL
(IL-8)
sensitivity: 3.2 pg/mL
(IP-10)
sensitivity: 3.5 pg/mL
(IL-2)
sensitivity: 3.7 pg/mL
(IL-6)
sensitivity: 5.3 pg/mL
(KC-like)
sensitivity: 5.8 pg/mL
(IL-18)
sensitivity: 6.1 pg/mL
(TNFα)
sensitivity: 7.5 pg/mL
(IL-7)
sensitivity: 8.5 pg/mL
(IL-10)
sensitivity: 9.0 pg/mL
(IL-15)
sensitivity: 9.2 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(All analytes)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Outre l'étude de l'inflammation pour la recherche sur la nutrition et les maladies du chien, les modèles animaux canins sont importants pour la recherche biomédicale humaine et le développement de médicaments. Les cytokines et les chimiokines sont des médiateurs moléculaires de la réponse des cellules immunitaires dans l'inflammation et l'immunité. La quantification des cytokines et des chimiokines est essentielle pour comprendre le système immunitaire, ainsi que pour la recherche sur des états pathologiques tels que les maladies auto-immunes, les réactions allergiques, la septicémie et le cancer.
Le panel de cytokines canines MILLIPLEX® est un kit à 13-plex permettant de quantifier simultanément tout ou partie des analytes suivants dans les échantillons de sérum canin, de plasma, de lysat tissulaire/cellulaire et de surnageants de culture : GM-CSF, IFNγ, KC-like, IP-10, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18, MCP-1 et TNF-a. Ce kit utilise un format à 96 puits, contient un cocktail standard lyophilisé, deux contrôles internes de la qualité du dosage et peut mesurer jusqu'à 38 échantillons en duplicata.
La plateforme Luminex® xMAP® utilise un format d'immunodosage à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en conservant le volume des échantillons précieux.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Spécificité
Réactivité croisée
Les réactions croisées entre les anticorps et les autres analytes de ce panel sont négligeables ou indétectables.
Application
  • Analytes : GM-CSF, IFNγ, IP-10, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18, KC-like, MCP-1 et TNF-α.
  • Type d'échantillons recommandés : sérum canin, plasma, surnageant de culture cellulaire et lysats de cellules/tissus
  • Dilution d'échantillon recommandée : 25 μl d'une dilution au 1/3 de plasma ou de sérum, ou 25 μl de surnageant de culture cellulaire
  • Durée de l'essai : toute une nuit (16-18 heures) entre 2 et 8 °C, ou 2 heures à température ambiante (entre 20 et 25 °C).
  • Domaine de recherche : Inflammation et immunologie
Conditionnement
Tout ce dont vous avez besoin dans un seul kit.
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Veuillez contacter le service technique pour en savoir plus sur la linéarité des dilutions.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Lauren Ruger et al.
IEEE transactions on bio-medical engineering, PP (2022-08-26)
Histotripsy is a non-invasive focused ultrasound therapy that uses controlled acoustic cavitation to mechanically disintegrate tissue. To date, there are no reports investigating histotripsy for the treatment of soft tissue sarcoma (STS). This study aimed to investigate the in vivo
Line-Alice Lecru et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 12(5) (2022-03-11)
Cutaneous cytokines and chemokines are involved in the pathogenesis of human and canine atopic dermatitis. The aim of the present study was to discriminate cytokine expression in the ear canals of atopic dogs with otitis, dogs with non-allergic inflammatory otitis
Vatinee Y Bunya et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 33(7), 519-524 (2017-06-27)
The aim of this study was to examine the tolerability of topical tocilizumab eyedrops in normal dogs and to assess whether this preparation alters tear film cytokine levels or conjunctival cytokine mRNA expression. Two percent tocilizumab eyedrops were administered to