Principaux documents
BVSP1205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32161003
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF
Niveau de qualité
Qualité
for separation
Description
Filter code BVSP
Superhydrophobic
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Paramètres
≥1.02 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psig)
Technique(s)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Surface de filtration
400 cm2
Taille de la membrane
20 cm × 20 cm
Épaisseur
≥90 μm × 140 μm
Dimension de pores
1.2 μm