Principaux documents
BI0837
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Toluene (w/v)
Synonyme(s) :
dna
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Gamme de produits
Novabiochem®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: Lewis acid
Température de transition
flash point 4.4 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Remarque sur l'analyse
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid: 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 500ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F
Point d'éclair (°C)
4.4 °C