Principaux documents
BA24
Sigma-Aldrich
Anti-Thrombospondin (Ab-3) Mouse mAb (A6.1)
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable