Principaux documents
APFB03700
Millipore
Filtre en fibre de verre sans résine liante
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en fibres de verre, dimension de pores de 1,0 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Dimension de pores:
1.0 μm pore size
Matériaux:
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques:
hydrophilic
Diam. du filtre:
37 mm
Épaisseur:
700 μm
Stérilité:
non-sterile
Matériaux
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agence
in accordance with NIOSH 3501,5002,5007,5009,5013,5015,5017,5027,5028,5504
in accordance with OSHA ID 161
Description
1.0 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 37 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
2.2 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
700 μm
Dimension de pores
1.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Clarification des liquides
  • Quantification des particules fines en suspension
  • Scintillométrie
  • Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
  • Détection de microplastiques