AP500A
Goat Anti-Mouse IgM µ chain Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1