Principaux documents
AP184P
Sigma-Aldrich
Anticorps d'âne anti-IgG de mouton, conjugué à de la HRP, correspond aux espèces absorbées
Chemicon®, from donkey
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
sheep
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Détecter l'IgG de mouton avec cet anticorps d'âne anti-IgG de mouton conjugué à de la HRP, correspondant aux espèces absorbées et validé pour une utilisation en WB et ELISA.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Long-range GABAergic projection neurons in the cat neocortex.
Shigeyoshi Higo,Naoko Udaka,Nobuaki Tamamaki
The Journal of Comparative Neurology null
G M Reynolds et al.
Journal of clinical pathology, 48(12), 1138-1140 (1995-12-01)
This report describes the characterisation of a polyclonal sheep antiserum against the Ki67 antigen. On western blots, this antiserum recognises a pair of bands of high molecular weight identical with those seen with another polyclonal Ki67 antiserum and the MIB
Abrey J Yeo et al.
Cell discovery, 1, 15025-15025 (2015-01-01)
Senataxin, defective in ataxia oculomotor apraxia type 2, protects the genome by facilitating the resolution of RNA-DNA hybrids (R-loops) and other aspects of RNA processing. Disruption of this gene in mice causes failure of meiotic recombination and defective meiotic sex