Principaux documents
AM03
Sigma-Aldrich
Anti-Bak (Ab-1) Mouse mAb (TC-100)
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.41
application:
citations:
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2