ACK5003NT
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA with 3kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Pro
Paramètres
10 mL sample volume
Technique(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
Longueur
12 cm (4.7 in.)
Diamètre
2.97 cm
Surface de filtration
1 cm2
Volume de travail
10 mL
Dimension de pores
3 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
95.9 °F
Point d'éclair (°C)
35.5 °C