ABT337
Anti-NANOS1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nanos homolog 1, NOS1, NANOS1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NANOS1(340719)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS1 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable