ABT242
Anti-Galectin-4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Galectin-4, Gal-4, Antigen NY-CO-27, L-36 lactose-binding protein, L36LBP, Lactose-binding lectin 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LGALS4(3960)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Galectin-4 in 10 µg of human small intestine tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Galectin-4 in human stomach tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Galectin-4 in 10 µg of HT-29 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable