ABN88
Anti-phospho-NR1 (Ser896) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer896)
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NR1 on 10 µg of lambda phosphatase untreated and treated rat microsomal brain tissue lysates.
Description de la cible
Liaison
Remarque sur l'analyse
Lambda phosphatase untreated and treated rat microsomal brain tissue lysates
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13