ABE55
Anti-Maf-B Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B (avian), MAFB/Kreisler basic region/leucine zipper transcription factor, transcription factor MafB, Kreisler (mouse) maf-related leucine zipper homolog, Kreisler maf-related leucine zipper homolog
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAFB(9935)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Maf-B on 10 µg of L6 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
L6 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1