ABE1312
Anti-SF3b155 (SAP 155) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Splicing factor 3B subunit 1, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 155 kDa subunit, SF3b155, Spliceosome-associated protein 155, SAP 155
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SF3B1(23451)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected SF3b155 (SAP 155) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable