AB9983
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat Brain lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable