AB2910
Anti-Mcl-1 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCL1(4170)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation. Precipitates a 37-39 kDa protein, which appears as a doublet in some cells.
Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded tissues)
The following tissues/cells can serve as positive controls: tonsil, tonsillar B cells, B-cell lines Reh, Daudi, and Karpas 422.
Optimal working dilutions for AB2910 must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1